Merck
248118
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ニトロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248118-25G:
248118-VAR:
248118-BULK:
248118-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)