Merck
461091
Sigma-Aldrich
4-ニトロ安息香酸
98%
別名:
p-Nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
973593
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
237-240 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ニトロ安息香酸(p -ニトロ安息香酸)はカルボン酸誘導体です。4-ニトロ安息香酸は抗生物質オーレオシンの生合成に関与します。赤外フーリエ変換分光法の研究から、4-ニトロ安息香酸の分子はカルボン酸塩として微細な銀粉末の表面上に吸着していることが示唆されます。
アプリケーション
4-ニトロ安息香酸は、化合物(IおよびIII)トランス-M2(T(i)PB)2L2の調製に使用することができます。参考:T(i) PB = 2,4,6- トリイソプロピルベンゾエート
  • 化合物I (L = 4-ニトロベンゾエートおよびM = Mo)
  • 化合物III(L = 4-ニトロベンゾエートおよびM2 = MoW)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
461091-VAR:
461091-250G:
461091-1KG:
461091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emmanuel Chanco et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(20), 5569-5577 (2014-06-30)
AurF catalyzes the N-oxidation of p-aminobenzoic acid to p-nitrobenzoic acid in the biosynthesis of the antibiotic aureothin. Here we report the characterization of AurF under optimized conditions to explore its potential use in biocatalysis. The pH optimum of the enzyme
Diffuse reflectance infrared spectra of 4-nitrobenzoic acid and 4-cyanobenzoic acid self-assembled on fine silver particles.
Soo H, et al.
Applied Spectroscopy, 52(8) (1998)
Brian G Alberding et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(29), 11397-11403 (2014-06-17)
From the reactions between Mo2(T(i)PB)4, where T(i)PB = 2,4,6-triisopropylbenzoate and two equivalents of the carboxylic acid LH (LH = 4-nitrobenzoic acid and 4'-nitro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid) the compounds trans-M2(T(i)PB)2L2 have been prepared: I (L = 4-nitrobenzoate and M = Mo), II (L
Jing He et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(12), 3694-3695 (2004-03-25)
The antibiotic aureothin is a rare natural nitroaromatic compound produced by Streptomyces thioluteus. By labeling experiments, we demonstrate for the first time that p-nitrobenzoate (PNBA) serves as a polyketide synthase starter unit. Cloning, heterologous expression, and inactivation experiments reveal that
Catarina M Quinzii et al.
PloS one, 7(2), e30606-e30606 (2012-02-24)
Coenzyme Q(10) (CoQ(10)) is a potent lipophilic antioxidant in cell membranes and a carrier of electrons in the mitochondrial respiratory chain. We previously characterized the effects of varying severities of CoQ(10) deficiency on ROS production and mitochondrial bioenergetics in cells