安全性情報
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
別名:
4-Nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NO2)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
167.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-526-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
crystals
有効性
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
mp
239-242 °C
密度
1.61 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2