安全性情報
8.00645
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
別名:
3-Nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(NO2)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
167.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-508-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
crystals
自己発火温度
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
転移温度
flash point 190 °C
溶解性
3 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1