Merck
250600
Sigma-Aldrich
ジフルオロトリメチルケイ酸トリス(ジメチルアミノ)スルホニウム
technical grade
別名:
TAS-F, TASF, トリス(ジメチルアミノ)硫黄(トリメチルシリル)ジフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3S[(CH3)3SiF2]
CAS番号:
分子量:
275.48
Beilstein:
3577020
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
InChI Key
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフルオロトリメチルケイ酸トリス(ジメチルアミノ)スルホニウムは、C-F結合生成によるフッ素化化合物合成用のフッ素イオン源として、有機合成に広く使用されています。また、ケトンのヒドロシリル化およびシアノメチル化、ならびにPd触媒クロスカップリング反応用の試薬としても使用されています。
アプリケーション
ジフルオロトリメチルケイ酸トリス(ジメチルアミノ)スルホニウム(TASF2SiMe3)は、ケイ素保護基を除去するための穏和な脱保護剤として使用されます。
また、以下の用途でも使用されます
  • 部分的に保護された糖のトリフルオロメタンスルホニル誘導体と反応させることによりデオキシフルオロ糖を合成するため。
  • 水酸基を含む化合物のフッ素化試薬として。
その他情報
トリス(ジメチルアミノ)スルホニウムジフルオリドを含みます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
250600-VAR:
250600-BULK:
250600-1G:
250600-5G:
250600-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen R Groskreutz et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 193-203 (2017-07-20)
On-column solute focusing is a simple and powerful method to decrease the influence of precolumn band spreading and increase the allowable volume injected increasing sensitivity. It relies on creating conditions so that the retention factor, k', is transiently increased during
Tris (dimethylamino) sulfonium Difluorotrimethylsilicate
RajanBabu TV , et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-12 (2001)
Tris (dimethylamino) sulfonium difluorotrimethylsilicate, a mild reagent for the removal of silicon protecting groups
Scheidt KA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(19), 6436-6437 (1998)
Utility of tris(dimethylamino)sulphonium difluorotrimethylsilicate (TASF) for the rapid synthesis of deoxyfluoro sugars
Walter A. Szarek, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 663-663 (1985)
The rapid synthesis of deoxyfluoro sugars using tris (dimethylamino) sulfonium difluorotrimethylsilicate (TASF)
Doboszewski B, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65(2), 412-419 (1987)