Merck
25170
Sigma-Aldrich
1-(クロロメチル)ナフタレン
technical, ≥97.0% (GC)
別名:
1-ナフチルメチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH2Cl
CAS番号:
分子量:
176.64
Beilstein:
636885
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
solid
deep brown
屈折率
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI Key
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kinetics and dissociation mechanism of 1-(chloromethyl)naphthalene following 266nm photoexcitation has been studied. Intermolecular nucleophilic dearomatization of 1-chloromethyl naphthalene with various activated methylene compounds has been investigated.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
25170-BULK:
25170-50ML:
25170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bo Peng et al.
Organic letters, 13(19), 5402-5405 (2011-09-14)
Palladium-catalyzed nucleophilic dearomatization of chloromethyl naphthalene derivatives to produce ortho- or para-substituted carbocycles in satisfactory to excellent yields has been developed. The unprecedented dearomatization reactions proceeded smoothly under mild conditions via η(3)-benzylpalladium intermediates.
Formation kinetics and spectra of aromatic radicals in solution.
Kelley DF, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 87(11), 1842-1843 (1983)