Merck
255920
Sigma-Aldrich
1,1′-(アゾジカルボニル)ジピペリジン
99%
別名:
1,1'-アゾビス(N,N-ペンタメチレンホルムアミド), ADD, NSC 356027, SR4077, アゾジカルボン酸ジピペリジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20N4O2
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
261917
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
134-136 °C (lit.)
官能基
azo
SMILES記法
O=C(\N=N\C(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2/b14-13+
InChI Key
OQJBFFCUFALWQL-BUHFOSPRSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • ポリフルオロアルキル化トリピラゾリルメタン配位子
  • Mitsunobuグリコシル化による(-)-ハイグロマイシンA
  • 光延反応による光学活性α,α-二置換アミノ酸
  • [2+2]環化付加反応によるアザ-β-ラクタム
  • グリコシルジスルフィド
  • ピリジンエーテルPPARアゴニスト
  • ネオグリコペプチドのコンビナトリアル合成のためのS-グリコシルアミノ酸ビルディングブロック
  • ヒスタミンH3受容体アンタゴニスト
以下の反応物質です:
  • 光延反転反応
光延反応に広く用いられている試薬です。
銅触媒によって芳香族ボロン酸をアゾジカルボキシル誘導体に付加して芳香族置換ヒドラジドを得るために用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
255920-VAR:
255920-BULK:
255920-1G:
255920-5G:
255920-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E A Bump et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 29(2), 249-253 (1994-05-15)
To determine whether biological effects of radiation, such as apoptosis, that differ from classical clonogenic cell killing, can be modified with agents that would not be expected to modify classical clonogenic cell killing. This would expand the range of potential
Tetrahedron Letters, 34, 1639-1639 (1993)
Dougherty, J.M.; et al.
Tetrahedron, 61, 6218-6218 (2005)
M A Baker et al.
Radiation research, 113(2), 346-355 (1988-02-01)
The mechanism of radiosensitization by diazenedicarboxylic acid bis(N),N-piperidide (SR 4077), a less toxic analog of diamide, was studied using Chinese hamster ovary cells. SR 4077 gave an average SER of 1.58 for postirradiation incubations of 0.5, 1.0, or 2.0 h.
Takeshi Uemura et al.
The Journal of organic chemistry, 70(21), 8631-8634 (2005-10-08)
The addition of arylboronic acids 1 to azodicarboxylates 2 in the presence of a catalytic amount of a copper salt under mild reaction conditions gives aryl-substituted hydrazines 3 in high yields. The reaction is tolerant of a wide variety of