危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7567-10VL-PW:
T7567-5VL-LBL:
T7567-5VL:
T7567-5VL-KC:
T7567-BULK:
T7567-10VL-KC:
T7567-10VL:4548173996905
T7567-1VL-KC:
T7567-1VL-LBL:
T7567-1VL:
T7567-VAR:
試験成績書(COA)