Merck
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-ペンタメチル-クロマン-6-スルホニルクロリド
≥97.0% (HPLC)
別名:
3,4-ジヒドロ-2,2,5,7,8-ペンタメチル-2H-1-ベンゾピラン-6-スルホニル クロリド, Pmc-Cl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19ClO3S
CAS番号:
分子量:
302.82
Beilstein:
4488701
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
77-82 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
InChI Key
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
酸に対して不安定なアルギニン側鎖を保護するPmc基の導入試薬
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
25649-5G:
25649-VAR:
25649-BULK:
25649-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)