Merck
261599
Sigma-Aldrich
4-(トリメチルシリル)モルホリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NOSi
CAS番号:
分子量:
159.30
Beilstein:
1071480
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
261599-BULK:
261599-5G:
261599-VAR:
261599-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)