Merck
264679
Sigma-Aldrich
2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-アセトアルデヒド
technical grade, 80%
別名:
β-ホモシクロシトラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde can be used as a starting material to prepare:
  • (±)-Aeginetolide by oxidation in the presence of meta-chloroperoxybenzoic acid (m-CPBA).
  • (±)-Dihydroactinidiolide (a C11-terpenic lactone) via dehydration of key intermediate aeginetolide.
It can also be used as a key intermediate to synthesize drimane-related sesquiterpenes and substituted retinoic acid analogs.
その他情報
β-シクロシトラ-ルを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264679-5G:
264679-VAR:
264679-1G:
264679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide.
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes.
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)
Improved Synthesis of 2, 6, 6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde, A Key Intermediate for Drimane-Related Sesquiterpenes
de Jong JC, et al.
Synthetic Communications, 20(4), 589-596 (1990)
Preparation and biological activity of 13-substituted retinoic acids
Wada A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(14), 3931-3942 (2004)
An improved synthesis of (?)-dihydroactinidiolide
Subbaraju GV, et al.
Tetrahedron Letters, 32(37), 4871-4874 (1991)