Merck
264970
Sigma-Aldrich
Didecylamine
95%
別名:
N,N-Didecylamine, N-Decyl-1-decanamine, N-Decyldecanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]2NH
CAS番号:
分子量:
297.56
Beilstein:
1763492
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
InChI Key
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264970-BULK:
264970-5G:
264970-VAR:
264970-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David P Long et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(49), 15303-15310 (2007-11-14)
We compare the low-temperature electron transport properties of alkyl monolayers which utilize different attachment strategies to gold. Inelastic electron tunneling spectroscopy (IETS) and current-voltage analysis were performed on molecular junctions incorporating alkyl-dithiocarbamate and alkanethiolate self-assembled monolayers of similar length. Alkyl-dithiocarbamate
Investigation into extraction of metal ion complexes with 1-phenyl-3-amino-5-pyrazolone-4-dithiocarboxylic acid.
Rudzit GP and Baltagalve IV.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim, 6, 719-723 (1987)
Dithiocarbamate-protected ruthenium nanoparticles: synthesis, spectroscopy, electrochemistry and STM studies.
Chen W, et al.
Electrochimica Acta, 53(3), 1150-1156 (2007)