Merck
265314
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロベンジルブロミド
98%
別名:
α-ブロモ-2,3-ジフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2Br
CAS番号:
分子量:
207.02
Beilstein:
7089244
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
密度
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(CBr)c1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3-Difluorobenzyl bromide was used in the synthesis of chemokine antagonists.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265314-VAR:
265314-5G:
265314-1G:
265314-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iain Walters et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 798-803 (2008-02-02)
The CXCR2 SAR of a series of bicyclic antagonists such as the 2-aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine 3b was investigated by systematic variation of the fused pyrimidine-based heterocyclic cores. Replacement of the aminothiazole ring with a 2-thiazolone alternative led to a series of thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-one