Merck
272515
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリフェニルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
321.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
122-125 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
InChI Key
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,6-Triphenylaniline was oxidized to azo(2,4,6-triphenylbenzene) in acetonitrile containing pyridine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
272515-1G:
272515-100G:
272515-5G:
272515-VAR:
272515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the electrochemistry of 2, 4, 6-triphenylnitrobenzene and related compounds.
Lund H.
Electrochimica Acta, 52(1), 272-277 (2006)