Merck
282286
Sigma-Aldrich
1,4-ジヨードテトラフルオロベンゼン
98%
別名:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6F4I2
CAS番号:
分子量:
401.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI Key
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,4-ジヨードテトラフルオロベンゼンは、新しいハロゲン結合型メソゲンとして2分子のアルコキスチルバゾールと三量体複合体を形成します。90Kにおける1,4-ジヨードテトラフルオロベンゼンと4,4′-ジピリジル-N,N′-ジオキシドとのハロゲン結合型複合体の電子密度研究が報告されています
1,4-ジヨードテトラフルオロベンゼンは、ハロピリジニウム塩の共結晶化に使用されるダイトピック過フッ素化ヨードベンゼンです。
アプリケーション
1,4-ジヨードテトラフルオロベンゼンは、多環芳香族炭化水素を用いるリン光共結晶の調製でハロゲン結合供与体として使用されてきました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282286-BULK:
282286-1G:
282286-5G:4548173993386
282286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesogenic, trimeric, halogen-bonded complexes from alkoxystilbazoles and 1, 4-diiodotetrafluorobenzene.
<BIG>Bruce DW, et al. </BIG>
New. J. Chem., 32(3), 477-482 (2008)
Jay Quentin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The halogen-bond (X-bond) donors 1,3- and 1,4-diiodotetrafluorobenzene (1,3-di-I-tFb and 1,4-di-I-tFb, respectively) form cocrystals with trans-1,2-bis(2-pyridyl)ethylene (2,2'-bpe) assembled by N···I X-bonds. In each cocrystal, 2(1,3-di-I-tFb)·2(2,2'-bpe) and (1,4-di-I-tFb)·(2,2'-bpe), the donor molecules support the C=C bonds of 2,2'-bpe to undergo an intermolecular [2+2]
Halogen and hydrogen bond motifs in ionic cocrystals derived from 3-halopyridinium halogenides and perfluorinated iodobenzenes
Lidija P et al.
Crystal Growth & Design, 21, 6044-6050 (2021)
Jiehao Fu et al.
iScience, 23(3), 100965-100965 (2020-03-22)
Here we introduce a σ-hole-containing volatile solid additive, 1, 4-diiodotetrafluorobenzene (A3), in PM6:Y6-based OSCs. Aside from the appropriate volatility of A3 additive, the synergetic halogen interactions between A3 and photoactive matrix contribute to more condensed and ordered molecular arrangement in
Phosphorescent co-crystal assembled by 1, 4-diiodotetrafluorobenzene with carbazole based on C-Ip halogen bonding.
<BIG>Gao HY, et al. </BIG>
Journal of Materials Chemistry, 22(12), 5336-5343 (2012)