アッセイ
99%
mp
49-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene. 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334707-BULK:
334707-5G:4548173988047
334707-1G:
334707-VAR:
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)