Merck
282677
Sigma-Aldrich
L-リシン 水和物
97%
別名:
(S)-(+)-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS番号:
分子量:
146.19 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI Key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
282677-5G:
282677-VAR:
282677-BULK:
282677-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the