Merck
289078
Sigma-Aldrich
Gold試薬
95%
別名:
(ジメチルアミノメチレンアミノメチレン)ジメチルアンモニウムクロリド, [3-(ジメチルアミノ)-2-アザプロパ-2-エン-1-イリデン]ジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289078-25G:
289078-5G:
289078-VAR:
289078-100G:
289078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)