Merck
289981
Sigma-Aldrich
酒石酸水素ナトリウム
98%
別名:
L(+)-酒石酸 一ナトリウム塩, 酒石酸 一ナトリウム塩, 重酒石酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
172.07
Beilstein:
6099125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
mp
253 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI Key
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酒石酸水素ナトリウムは、カリウムを検出する定性化学分析で一般的に使用される無機塩です。
アプリケーション
クエン酸水素ナトリウムは、クエン酸ナトリウム-酒石酸ナトリウム試薬の調製にも使用でき、これは土壌サンプル中のアンモニウムイオンの比色定量中に干渉金属と複合する可能性があります。酒石酸水素ナトリウムによる担持ニッケル触媒の修飾は、アセト酢酸メチルの水素化中に鏡像体過剰率(ee)を高めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
289981-VAR:
289981-5G:
289981-BULK:
289981-1KG:
289981-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantio-differentiating hydrogenation of methyl acetoacetate over modified nickel catalysts: effects of nickel dispersion on the enantio-selectivity of catalysts.
Jo D, et al.
Research on Chemical Intermediates, 30(9), 889-901 (2004)
Driver JE
Bentley and Driver's Qualitative Chemical Analysis: A Handbook for Teaching Practice Supervisors., 16-16 (1988)