Merck
290424
Sigma-Aldrich
2,5-ジフルオロフェニル酢酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
172.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
126-128 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of 2,2-dimethyl-4-(2,5-difluorophenyl)-5-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-3(2H)-furanone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290424-BULK:
290424-1G:
290424-VAR:
290424-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)