Merck
292753
Sigma-Aldrich
ペンタエチレンヘキサミン
technical grade
別名:
3,6,9,12-テトラアザテトラデカン-1,14-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NH(CH2CH2NH)3CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
232.37
Beilstein:
1768042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.5096 (lit.)
溶解性
water: soluble 500 g/L at 20 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCNCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI Key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタエチレンヘキサミン(PEHA)は、アミン修飾吸着剤の調製に使用できる非環式ポリアミンです。
アプリケーション
5. ペンタエチレンヘキサミンは以下の調製に使用されています。
  • エンジンオイル添加剤として使用される、ポリイソブチレンこはく酸イミド(PIBSI)分散剤
  • ポリ(メタクリル酸グリシジル)(P(GMA))ホモポリマー
  • ポリ(アミドアミン)
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
292753-250ML:
292753-5ML:
292753-VAR:
292753-BULK:
292753-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pentaethylenehexamine loaded SBA-16 for CO2 capture from simulated flue gas
Liu Y, et al.
Powder Technology, 318, 186-192 (2017)
Gas-phase H/D exchange reactions of polyamine complexes:(M+ H)+,(M+ alkali metal+), and (M+ 2H) 2+
Reyzer ML and Brodbelt JS
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 11, 711-721 (2000)
Gunniya Hariyanandam Gunasekar et al.
Inorganic chemistry, 58(6), 3717-3723 (2019-03-02)
Today, one of the most imperative targets to realize the conversions of CO2 in industry is the development of practically viable catalytic systems that demonstrate excellent activity, selectivity, and durability. Herein, a simple heterogeneous Ru(III) catalyst is prepared by immobilizing
Hong Li et al.
Journal of drug targeting, 26(5-6), 466-473 (2018-01-30)
RX-0201 is an antisense oligonucleotide (ASO) against Akt1 currently in clinical trial for metastatic renal cancer. To improve the delivery of RX-0201 using folate receptor-targeted lipid-albumin nanoparticles (F-LAN). F-LAN were synthesized with the composition of DOTAP/soyPC/TPGS/folate-PEG-DSPE (25:70:4:1 m/m), a cationic human
Solmaz Pirouz et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(14), 3899-3911 (2014-03-19)
A novel methodology based on fluorescence quenching measurements is introduced to determine quantitatively the amine content of polyisobutylene succinimide (PIBSI) dispersants used as engine oil-additives. To this end, a series of five PIBSI dispersants were prepared by reacting 2 mol