グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
~5 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
濃度
60%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
water: soluble
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChI Key
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Triethylenetetramine in surface passivation: Research on the photooxidation inhibition of pyrite highlights the role of DTC-TETA (dithiocarbamate-triethylenetetramine) in modifying photogenerated carrier migration pathways, indicating its potential in environmental chemistry and surface science (Shu et al., 2024).
- Poly(urethane-urea) microcapsules crosslinked by triethylenetetramine: An investigation into poly(urethane-urea) microcapsules revealed that triethylenetetramine as a crosslinker can modulate the release of pesticides, providing insights into controlled release systems in agricultural sciences (Wang et al., 2024).
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
264.2 °F
引火点(℃)
129 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132098-1L:
132098-2KG:
132098-2.5L:
132098-18KG:4548173348674
132098-BULK:
132098-500G:4548173348704
132098-5ML:
132098-VAR:
132098-1KG:4548173348681
132098-3KG:4548173348698
132098-100G:4548173348667
132098-5G:
132098-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック