Merck
294934
Sigma-Aldrich
炭酸ジプロピル
99%
別名:
Di-n-propyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2O)2CO
CAS番号:
分子量:
146.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
SMILES記法
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
300~400℃で炭酸ジプロピルを熱分解すると、二酸化炭素、アルケンおよびアルコールが生成します。 炭酸ジプロピルを453~573Kで水和二酸化チタン(TiO2 ·nH2O、n = 0.15~1.23)と反応させると、チタンテトラアルコキシド[Ti(OPrn4]が生成します。 N435が触媒する炭酸ジエチルと炭酸ジプロピルのエステル交換反応により、炭酸エチルプロピルが生成するとの報告があります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294934-BULK:
294934-VAR:
294934-25G:
294934-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)