Merck
301248
Sigma-Aldrich
トリス[2-(2-メトキシエトキシ)エチル]アミン
95%
別名:
TDA-1, トリス(3,6-ジオキサヘプチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
323.43
Beilstein:
2369296
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4486 (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
InChI Key
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリス[2-(2-メトキシエトキシ)エチルl]アミンは、以下の用途に使用されました:
  • 間移動条件下のアリールメタノールの酸化に
  • 2-アミノ-4-メトキシ-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジンの相間移動糖修飾時のクリプタンドとして
  • 1,3-ジデアゾ-2'-デオキシアデノシンおよび関連するベンズイミダゾール2'-デオキシリボヌクレオシドの合成の相間移動触媒として
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301248-5G:
301248-VAR:
301248-100G:
301248-500G:
301248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liquid-liquid and solid-liquid phase-transfer glycosylation of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidines: stereospecific synthesis of 2-deoxy-?-D-ribofuranosides related to 2'-deoxy-7-carbaguanosine.
Seela F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 697-702 (1998)
Phase-Transfer Catalysed Permanganate Oxidations Using Tris [2-(2-Methoxyethoxy) Ethyl] Amine (Tda-1).
Mckillop A and Mills LS.
Synthetic Communications, 17(6), 647-655 (1987)
Stereoselective glycosylation of nitrobenzimidazole anions: synthesis of 1, 3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related 2'-deoxyribofuranosides.
Seela F and Bourgeois W.
Synthesis, 12, 912-918 (1989)
Falk Kunkel et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20805-20822 (2015-11-28)
DNA methyltransferases (MTases) catalyze the transfer of the activated methyl group of the cofactor S-adenosyl-l-methionine (AdoMet or SAM) to the exocyclic amino groups of adenine or cytosine or the C5 ring atom of cytosine within specific DNA sequences. The DNA