Merck
317667
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 5 cSt (25 °C)
別名:
PDMS, ポリジメチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
5 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは有機側鎖を持つ低粘度の液体重合シロキサンです。
アプリケーション
低粘度シリコンオイルは、医療機器用のセルロースベースの電気粘性粒子の作製に使用されています。シリコンオイルポリマーを固体表面に拡散したときの拡散挙動の研究が行われました。また空気に曝露された固体表面上の2個の液滴により誘発されるマランゴニ対流の検討に使用されました。多種多様なシリコンオイルの用途には、熱交換材としての用途、ガラス、セラミック、繊維、皮革の疎水性コーティング、軟膏の成分があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
317667-VAR:
317667-250ML:
317667-5ML:
317667-1L:
317667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chasing drops: following escaper and pursuer drop couple system
Bahadur P, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 332(2), 455-460 null
Diffusive two-dimensional spreading of a polymer
Albrecht U, et al.
Surface Science, 283(1), 383-386 (1993)
Peter Nirmalraj et al.
Scientific reports, 8(1), 10763-10763 (2018-07-19)
Surface contamination and the formation of water bridge at the nanoscopic contact between an atomic force microscope tip and cell surface limits the maximum achievable spatial resolution on cells under ambient conditions. Structural information from fixed intestinal epithelial cell membrane
Pawlenko S
Organosilicon Chemistry null
Dielectric Analysis of Response Time in Electrorheological Fluids Developed for Medical Devices
American Journal of Analytical Chemistry, 2(2), 85-85 (2011)