Merck
378372
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 350 cSt (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
350 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは、メチルシリコン流体システムの一部である液体系シロキサンです。粘度は350 cSt、屈折率は約1.402、および絶縁耐力は約14 kV/mmです。その表面張力は、粘度の増加とともに増加する傾向があります。′
アプリケーション
シリコンオイルは、以下のようなさまざまな用途に使用できます。化学および石油化学産業における熱伝達媒体、絶縁冷媒、潤滑剤および整腸剤、建築材料の保護コーティング、化粧品添加剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378372-BULK:
378372-5ML:
378372-250ML:
378372-VAR:
378372-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Recent developments and applications of protective silicone coatings: A review of PDMS functional materials
Eduok U, et al.
Progress in Organic Coatings, 111, 124-163 (2017)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
John R Fowler et al.
The Orthopedic clinics of North America, 44(3), 425-431 (2013-07-06)
Radial head fractures without associated bony or ligamentous injury can be safely treated with internal fixation, if possible, or arthroplasty if nonreconstructable. However, nonreconstructable radial head fractures in association with elbow dislocation and/or ligamentous injury in the elbow or forearm
Florent Badique et al.
Biomaterials, 34(12), 2991-3001 (2013-01-30)
We have recently demonstrated strong nuclear deformation of SaOs-2 osteosarcoma cells on poly-L-lactic acid (PLLA) micropillar substrates. In the present study, we first demonstrated that chemical and mechanical properties of the micropillar substrates have no dominant effect on deformation. However