Merck
378364
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 100 cSt (25 °C)
別名:
Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
100 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは、メチルシルコン液系に含まれる液体ベースのシロキサンです。粘度は100 cStで、屈折率は約1.402、絶縁耐力は約14 kV/mmです。粘度の上昇に伴って、表面張力が増加する傾向があります。′
アプリケーション
シリコンオイルは、次のようなさまざまな用途に使用できます。フォースセンサーに使用する磁気粘性エラストマーの開発、化粧品添加剤、誘電性冷却剤、潤滑剤および抗膨満剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q378364-VAR:
378364-VAR:
Q378364-BULK:
378364-250ML:
378364-BULK:
378364-5ML:
378364-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensing capabilities of graphite based MR elastomers
Tian TF, et al.
Smart Materials and Structures, 20(2), 025022-025022 (2011)
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
A highly adjustable magnetorheological elastomer base isolator for applications of real-time adaptive control
Li Y, et al.
Smart Materials and Structures, 22(9), 095020-095020 (2013)
Bibin M Jose et al.
Scientific reports, 8(1), 14159-14159 (2018-09-23)
In this work, we study the spontaneous spreading of water droplets immersed in oil and report an unexpectedly slow kinetic regime not described by previous spreading models. We can quantitatively describe the observed regime crossover and spreading rate in the
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)