Merck
324655
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルフェニルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
237.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324655-BULK:
324655-50ML:4548173135274
324655-500ML:4548173135267
324655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)