Merck
329673
Sigma-Aldrich
3,4-(メチレンジオキシ)フェニル酢酸
98%
別名:
1,3-ベンゾジオキソール-5-酢酸, ホモピペロニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
177739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
mp
125-129 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI Key
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid (Homopiperonylic acid) is a 1, 3-benzodioxole derivative and its standard molar energy of combustion in oxygen was evaluated.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
329673-BULK:
329673-VAR:
329673-5G:
329673-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Agostinha R Matos et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(6), 908-914 (2004-03-10)
The standard (p(o)= 0.1 MPa) molar energies of combustion in oxygen, at T= 298.15 K, of four 1,3-benzodioxole derivatives (sesamol, piperonyl alcohol, piperonylic acid and homopiperonylic acid) were measured by static bomb calorimetry. The values of the standard molar enthalpies