Merck
33514
Sigma-Aldrich
フェノール - 1,1,2,2-テトラクロロエタン混合物
60:40% (w/w)
別名:
1,1,2,2-テトラクロロエタン – フェノール混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
59.5—60.5% (GC)
フォーム
liquid
組成
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
clear colorless
SMILES記法
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI Key
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
注意
専門的なユーザーに制限されます。注意−曝露を避けてください−使用前に専門的な指導を受けてください。
ミクスチャーは成分ごとに保管できます
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33514-VAR:
33514-2.5L:4548173965901
33514-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)