Merck
336270
Sigma-Aldrich
臭化タリウム(I)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
一臭化タリウム, 臭化第一タリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlBr
CAS番号:
分子量:
284.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thallium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
>300 °C (lit.)
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
336270-BULK:
336270-10G-PW:
336270-50G-PW:
336270-50G:
336270-10G:
336270-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)