Merck
337455
Sigma-Aldrich
(1,5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム(I)ヘキサフルオロホスファート
97%
別名:
[Ir(PMePh22COD]+PF6-, [Ir(cod)(PPh2Me)2]PF6, {Ir(COD)[PCH3(C6H522}PF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H38F6IrP3
CAS番号:
分子量:
845.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(c2ccccc2)c3ccccc3.CP(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/2C13H13P.C8H12.F6P.Ir/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*2-11H,1H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;;-1;+1/b;;2-1-,8-7-;;
InChI Key
LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
アプリケーション
(1,5-シクロオクタジエン)ビス(メチルジフェニルホスフィン)イリジウム(I)ヘキサフルオロホスフェートは、一般に、アリル異性化反応で使用される、空気安定性のカチオン性イリジウム錯体です。 [Ir(cod)(PPh2Me)2] PF6、好ましくはテトラヒドロフランの溶液中で水素をバブリングすると、活性触媒[IrH2(solv)2(PPh2Me)2] PF6が形成され、 3-(シリルオキシ)-1-プロペニルボロン酸エステルの(γ-(シリルオキシ)アリル)ボロン酸エステルへの異性化、ジアリルエーテルのアリル(E)-ビニルエーテルへの異性化、 および1-アルケニルボロネートから対応する3-アルコキシアリルボロネートへの異性化に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337455-BULK:
337455-50MG:
337455-VAR:
337455-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Oltvoort, J. J.; Van Boeckel, C. A. A. et al.
Synthesis, 305-305 (1981)
Isomerisation of allyl ethers catalysed by the cationic iridium complex [Ir (cyclo-octa-1, 5-diene)(PMePh 2) 2] PF 6. A highly stereoselective route to trans-propenyl ethers.
Baudry D, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (16), 694-695 (1978)
Synthesis of Chiral Esters of (E)-3-(Silyloxy)-2-propenylboronic Acid via the Iridium-Catalyzed Isomerization of the Double Bond.
Yamamoto Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(1), 296-298 (1999)
Stereoselective Isomerization of Unsymmetrical Diallyl Ethers to Allyl (E)-Vinyl Ethers by a Cationic Iridium Catalyst.
Yamamoto Y, et al.
Synthetic Communications, 30(13), 2383-2391 (2000)
Paulsen, H.; Adermann, K.
Carbohydrate Research, 175, 163-163 (1988)