Merck
344214
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3′-ニトロアセトフェノン
97%
別名:
3′-ニトロフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
244.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
90-96 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Debromination of 2-bromo-3′-nitroacetophenone in various solvents has been reported.
アプリケーション
2-Bromo-3′-nitroacetophenone may be used in the preparation of 2-bromo-3′-nitroacetophenone. It may be used in the preparation of 2-hydroxy-ethyl-1-[(3-nitro-phenyl)-2-oxoethyl]-piperidinium bromide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
344214-5G:
344214-BULK:
344214-VAR:
344214-100G:
344214-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarwat Jahan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(3), 517-523 (2013-04-30)
Synthesis of novel phenacyl derivatives of alkyl piperidine as cytotoxic agents via simple and single step reaction procedure is going to be reported here. Twelve new compounds were successfully synthesized in moderate yield and in solid form. Their synthesis was
Debromination of a-Bromoketones and vic-Dibromides Using a NaI/Na2SO3 System.
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(11), 1723-1723 (2004)
3-Aryl-1, 2-dihydroquinoxalines.
Figueras J.
The Journal of Organic Chemistry, 31(3), 803-806 (1966)