Merck
360724
Sigma-Aldrich
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane
97%
別名:
4,4′-Difluorobenzhydryl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)2CHCl
CAS番号:
分子量:
238.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
126-128 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
InChI Key
FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane may be used in the synthesis of 1-(bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl) piperidine.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
360724-5G:
360724-1G:
360724-BULK:
360724-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Vinaya et al.
Archives of pharmacal research, 32(1), 33-41 (2009-02-03)
Several 1-benzhydryl-sulfonyl-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine derivatives 8(a-j) were prepared by the treatment of substituted benzhydryl chlorides with 4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine followed by N-sulfonation with sulfonyl chlorides in the presence of dry methylene dichloride and triethyl amine. The synthesized compounds were characterized by (1)H-NMR, IR, and
Synthesis of Novel 1-benzhydryl-4-(3-(piperidin-4-yl) propyl) Piperidine Sulfonamides as Anticonvulsant Agents.
Vinaya K, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(2), 109-115 (2010)