形状
powder and chunks
品質水準
濃度
45-60 wt. % (by KSCN, titration)
標識化の程度
~50 wt. % loading
SMILES記法
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
363685-25G:
363685-BULK:
363685-5G:
363685-VAR:
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。