Merck
925063
Sigma-Aldrich
炭酸銀
Technipur®, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag2CO3
CAS番号:
分子量:
275.75
Beilstein:
6936654
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99% trace metals basis
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silver carbonate can be used to enhance the electrical conductivity of polystyrene based composite, which could be used in aerospace industry for anti-static applications.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
925063-BULK:
925063-5KG:
925063-1KG:
925063-10KG:
925063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Recent Review on Nanofluid/Nanocomposites for Solar Energy Storage.
Rashid F L, et al.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(4), 780-789 (2020)