アプリケーション
K2PtCl4 can be used as precusor for Pt-nanoparticles. PtNPs/MoS2 composites may be used as biosensor to detect concentrations of dopamine and uric acid.
特徴および利点
ビス(ジチオレート)と反応して金属-ビス(ジチオレート)を形成し、レーザーQスイッチ材料、液晶、光学CD記録媒体、バーコード材料、および超伝導に応用されます。キャッピングポリマーと反応し、触媒および光触媒用形状制御コロイドプラチナナノ粒子を形成します。
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
925098-500G:
925098-50G:
925098-VAR:
925098-BULK:
925098-100G:
925098-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Science advances, 5(1), eaau9590-eaau9590 (2019-02-13)
Control of reduction kinetics and nucleation processes is key in materials synthesis. However, understanding of the reduction dynamics in the initial stages is limited by the difficulty of imaging chemical reactions at the atomic scale; the chemical precursors are prone
Pyroelectric synthesis of Au/Pt bimetallic nanoparticles?BaTiO3 hybrid nanomaterials.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(38), 22616-22621 (2020)
Simultaneous Determination of Dopamine and Uric Acid on a MoS2-CPtNPs Nanocomposite-Modified Electrode
International Journal of Electrochemical Science, 15(4), 3969-3979 (2020)
Carbohydrate polymers, 113, 525-531 (2014-09-27)
We report a facile and green method to synthesise highly stable dispersions of platinum nanoparticles (PtNPs) with an average particle size of ∼ 6 nm. Natural, nontoxic, eco-friendly biopolymer guar gum was utilised as both the reducing and capping agent