Merck
204382
Sigma-Aldrich
塩化銀
99.999% trace metals basis
別名:
Chlorosilver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgCl
CAS番号:
分子量:
143.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 912 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
屈折率
n20/D 2.0668 (lit.)
mp
455 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シリルアセチレン類とハロゲン化アリ-ルの触媒クロスカップリングにおいてパラジウムと共に使用されます
一次元と三次元のチオ-ル酸銀(I)の調節組立に使用されます
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204382-BULK:
204382-1G:
204382-5G:
204382-VAR:
204382-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
硝酸銀 ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
209139
硝酸銀
硫化銀 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
241474
硫化銀
銀 powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327093
ヨウ化銀 99%
Sigma-Aldrich
226823
ヨウ化銀
硝酸銀 99.9999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204390
硝酸銀
Synthetic Communications, 37, 1301-1301 (2007)
Controlled Assembly Based on Multibridging Thiolate Ligands: New Polymeric Silver(I) Complexes with One-Dimensional Chain and Three-Dimensional Network Structures.
Maochun Hong et al.
Inorganic chemistry, 38(3), 600-602 (2001-10-25)
Shaokun Zhang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 27(2), 739-744 (2012-12-19)
Silver-containing antimicrobial agents are used in various medical products. However, their toxicity to mammalian cells has not been sufficiently evaluated. Numerous studies have unveiled evidence of significant antimicrobial properties associated with Ag ions. In cell culture media or human body
Guoqiang Luo et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 2161-2168 (2013-02-23)
Graphene/reduced graphene oxide (rGO) modification has been demonstrated to be an efficient route to improve the photocatalytic performance of various photocatalysts by promoting the effective separation of photogenerated electrons and holes. It is highly required to develop facile and environmental-friendly
True bulk synthesis of janus objects by bipolar electrochemistry.
Gabriel Loget et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(37), 5111-5116 (2012-07-19)
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。