由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
Mw 241.11 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI Key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9158-VAR:
P9158-250MG:
P9158-25G:
P9158-5G:
P9158-BULK:
P9158-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.