Merck
179647
Sigma-Aldrich
炭酸銀
99%
別名:
Disilver carbonate, Fetizon′s reagent, Silver tricarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag2CO3
CAS番号:
分子量:
275.75
Beilstein:
6936654
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸銀は沈降またはイオン交換法によって調製され、可視光感受性の半導体光触媒として用いることができます。
アプリケーション
炭酸銀(Ag2CO3)は炭水化物誘導体の高収率の位置選択的ベンジル化を促進します。Ag2CO3はオルト-ヨードフェノールによるオレフィンのパラジウム触媒によるオキシアリール化のための塩基として使用されます。また、ケーニッヒ‐クノールグリコシド化反応にも用いることができます。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
179647-BULK:
179647-25G:4548173110516
179647-5G:4548173110523
179647-100G:4548173110509
179647-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Palladium-catalyzed oxyarylation of olefins using silver carbonate as the base. Probing the mechanism by electrospray ionization mass spectrometry.
Buarque CD, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 695(18), 2062-2067 (2010)
A novel high-efficiency visible-light sensitive Ag 2 CO 3 photocatalyst with universal photodegradation performances: Simple synthesis, reaction mechanism and first-principles study.
Dong H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 134, 46-54 (2013)
Photocatalytic behavior and photo-corrosion of visible-light-active silver carbonate/titanium dioxide.
Wang Y, et al
Materials Letters, 115, 85-88 (2014)
Sukalyan Bhadra et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(24), 9938-9941 (2012-06-12)
Decarboxylative Chan-Evans-Lam-type couplings are presented as a new strategy for the regiospecific construction of diaryl and alkyl aryl ethers starting from easily available aromatic carboxylic acids. They allow converting various aromatic carboxylate salts into the corresponding aryl ethers by reaction
A Ito et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 48(4), 440-448 (2001-07-18)
Infraciliature and morphogenesis of six rumen ciliates, Ostracodinium mammosum, O. munham, O. dilobum, O. rugoloricatum, O. iwawoi, and O. tiete are described from pyridinated silver carbonate-impregnated specimens. These six Ostracodinium have a similar polybrachykinety arrangement, distinct from that of other
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。