Merck
367494
Sigma-Aldrich
D-グリセリン酸 カルシウム塩 二水和物
99%
別名:
(R)-2,3-ジヒドロキシプロパン酸 カルシウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOCH2CH(OH)CO2]2Ca·2H2O
CAS番号:
分子量:
286.25
Beilstein:
6119062
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
InChI Key
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
アプリケーション
D-グリセリン酸カルシウム二水和物は、以下の用途に使用できます:
  • グリセロールの電極触媒酸化のための電解液として
  • 塩化パルミトイルおよび塩化リノレオイルでエステル化されたグリセリン酸のジアシルエステル誘導体を合成するための前駆体として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
367494-5G:
367494-VAR:
367494-1G:
367494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Carbon nanotube supported PdAg nanoparticles for electrocatalytic oxidation of glycerol in anion exchange membrane fuel cells.
Benipal N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 210, 121-130 (2017)
Synthesis of dilinoleoyl-D-glyceric acid and evaluation of its cytotoxicity to human dermal fibroblast and endothelial cells.
Sato S, et al.
Journal of Oleo Science, 60(9), 483-487 (2011)
Stepwise synthesis of 2, 3-O-dipalmitoyl-D-glyceric acid and an in vitro evaluation of its cytotoxicity.
Shun S, et al.
Journal of Oleo Science, 61(6), 337-341 (2012)