Merck
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS番号:
分子量:
262.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
InChI Key
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Synthesis of 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol from 4-(sec-butyl) phenol and isobutene using sulfuric resin as catalyst, is reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372110-1L:
372110-BULK:
372110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been