詳細
炭化ケイ素(SiC)は、ケイ素と炭素の二重層が密に詰まった半導体材料です。優れた熱機械的性質を持ち、さまざまな電子的、光電子的応用に有用です。
アプリケーション
SiCは、微細構造、光電子デバイス(OLED)、UV検出器、高温電子(核電子)、高周波機器などの用途向け基材として主に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
378097-VAR:
378097-250G:4548173926490
378097-1KG:4548173926483
378097-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Properties of silicon carbide (1995)
Fundamentals of silicon carbide technology: growth, characterization, devices and applications (2014)
A high-density, high-efficiency, isolated on-board vehicle battery charger utilizing silicon carbide power devices
IEEE Transactions on Power Electronics, 29(5), 2606-2617 (2013)
Optical polarization of nuclear spins in silicon carbide
Physical Review Letters, 114(24), 247603-247603 (2015)
High efficiency GaN-based LEDs and lasers on SiC
Journal of Crystal Growth, 272(1-4), 242-250 (2004)
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.