Merck
776742
Sigma-Aldrich
炭化ケイ素
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
別名:
Silicon carbide fibers, Silicon carbide nanowhiskers, Silicon carbide whiskers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiC
CAS番号:
分子量:
40.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% trace metals basis
形状
nanofiber
D
<2.5 μm
mp
2700 °C (lit.)
密度
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
InChI Key
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silicon carbide nanofibers are used with aluminum metal ceramic composites and ceramic composites to increase strength and reduce stress. Silicon carbide nanowhiskers can also be used in biocomposites for bone repair.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
776742-BULK:
776742-VAR:
776742-25G:4548173924892
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Fabrication of Mullite and Mullite-Matrix Composites by Transient Viscous Sintering of Composite Powders
Sacks, M.D.; Bozkurt, N.; Scheiffele, G.W.;
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 74(10), 2428-2437 (1991)
Strengthening of composites due to microstructural changes in the matrix
Arsenault, R. J.; Wang, L.; Feng, C. R.
Acta Metallurgica et Materialia, 39(1), 47-57 (1991)
Hockin H K Xu et al.
Biomaterials, 25(19), 4615-4626 (2004-05-04)
Self-hardening calcium phosphate cement (CPC) sets to form hydroxyapatite with high osteoconductivity, but its brittleness and low strength limit its use to only non-stress bearing locations. Previous studies developed bioactive composites containing hydroxyapatite fillers in Bis-GMA-based composites for bone repair
資料
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
すべて表示