Merck
378402
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 10,000 cSt (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
10,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは液体ベースのシロキサンで、メチルシリコンオイル系に含まれます。粘度は10,000 cSt、屈折率は約1.404、絶縁耐力は約15 kV/mmです。粘度上昇に伴って表面張力が増加する傾向があります。′
アプリケーション
シリコンオイルは、建材の保護コーティング剤、化粧品添加剤、絶縁冷却剤、潤滑剤および整腸剤などとして使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378402-250ML:
378402-5ML:
378402-VAR:
378402-1L:
378402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Recent developments and applications of protective silicone coatings: A review of PDMS functional materials
Eduok U, et al.
Progress in Organic Coatings, 111, 124-163 (2017)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
Amir Sanati Nezhad et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(20), 8093-8098 (2013-05-01)
Tip-growing cells have the unique property of invading living tissues and abiotic growth matrices. To do so, they exert significant penetrative forces. In plant and fungal cells, these forces are generated by the hydrostatic turgor pressure. Using the TipChip, a
Zhiyong Li et al.
Optics express, 21(1), 1281-1286 (2013-02-08)
A gold nanorod-facilitated optical heating method for droplets in microfluidic chips is reported. Individual and stream nanoliter level droplets containing gold nanorods are heated by a low power 808-nm-wavelength laser. Owing to the high photothermal conversion efficiency of gold nanorods