Merck
379379
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30O5
CAS番号:
分子量:
410.50
Beilstein:
4210983
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
InChI Key
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid is a carboxylic acid building block.
アプリケーション
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis of 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbon­yl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
379379-BULK:
379379-1G:
379379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)