Merck
381381
Sigma-Aldrich
炭酸アリルメチル
98%
別名:
炭酸メチルアリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OCOOCH3
CAS番号:
分子量:
116.12
Beilstein:
1746960
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリル アリ-ル エ-テルや硫化物、α,β-不飽和カルボニルのPd(0)媒介合成に用いられます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
381381-25ML:
381381-VAR:
381381-5ML:
381381-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 725-725 (1992)
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)