安全性情報
396613
水銀吸着キット
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
サイズ
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
詳細
Mercurisorb has been proven superior to iodine, coal, powdered zinc, and sulfur blossom for absorbing mercury. Absorbs its own weight in less than five minutes for easy disposal. Kit includes: 100g bottle of Mercurisorb, brush and minishovel, 3 pairs of disposable gloves, container for absorption mixture, disposable pipettes, and a compact PS case.
法的情報
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
396613-1KT:
396613-BULK:
396613-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)