Merck
41314
Sigma-Aldrich
2-Maleimidoethyl mesylate
technical, ≥90.0% (HPLC)
別名:
2-Maleimidoethyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO5S
分子量:
219.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
maleimide
mesylate
SMILES記法
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI Key
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41314-1G-F:
41314-VAR-F:
41314-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)