フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mw ~1,200
濃度
45 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.43
密度
1.32 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
立体構造の柔軟性と水への高い溶解度により、正浸透プロセスの誘導溶質として使用できます。これらは、同等の水流束を発生させながら、逆漏れがはるかに少ないため、従来のイオン塩よりも優れています。
また、結晶核生成および結晶化プロセス中のCaCO3の成長に対するPAA分子量の影響の研究にも使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
416010-500ML:
416010-VAR:
416010-BULK:
416010-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
磁性‐プラズモンハイブリッドナノビーズを用いた細胞小器官(オートファゴソームなど)のイメージングおよび単離について、北陸先端大学の前之園 信也先生に解説していただきました。
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。